Learn More
NK1.1 (CD161) Mouse, anti-Mouse, Biotin, Clone: PK136, STEMCELL Technologies
Mouse Monoclonal Antibody
sur devis - 498.15€
Spécification
| Antigène | NK1.1 (CD161) |
|---|---|
| Clone | PK136 |
| Applications | CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Biotin |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17197621
|
Stemcell Technologies
100-0462 |
25 μg | |||||||
17107631
|
Stemcell Technologies
100-0463 |
100 μg |
243.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17189011
|
Stemcell Technologies
60103BT |
500 μg |
498.15€
500µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- The PK136 antibody reacts with murine NK1.1 (CD161), an ∼80 kDa homodimeric type 2 transmembrane glycoprotein and C-type lectin receptor expressed on NK cells, NK-T cells, and rare subsets of T cells and monocytes in select strains of mice
- NK1.1 is encoded by the Klrb1b and Klrb1c genes, which specify CD161b and CD161c polypeptides, respectively
- CD161b is expressed only by Swiss NIH and SJL mice, and CD161c by certain strains such as C57BL, FVB/N, and NZB (but not A, AKR, BALB/c, CBA/J, C3H, C57BR, C58, DBA/1, DBA/2, NOD, SJL, or 129)
- NK1.1 has functional roles in modulating several processes, including the activation and proliferation of NK cells, induction of interferon-γ production, and release of cytotoxic granules
- Its expression on the cell surface is specifically upregulated by IL-12
- For detection of NK cells in NK1.1- strains, Anti-Mouse CD49b Antibody, Clone DX5 (Catalog #60020) is recommended
- DX5 recognizes CD49b (integrin α2), another commonly used NK cell marker
Spécification
| NK1.1 (CD161) | |
| CyTOF, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Functional Assay | |
| Biotin | |
| Mouse |
| PK136 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Primary |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit