missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKG2C/CD159c/KLRC2 Antibody (134522) [PE], Novus Biologicals™

Code produit 18637773 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18637773 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18637773 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB1381P

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

NKG2C/CD159c/KLRC2 Monoclonal antibody specifically detects NKG2C/CD159c/KLRC2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF-reported
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène NKG2C/CD159c/KLRC2
Applications Flow Cytometry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 134522
Conjugué PE
Dilution Flow Cytometry, CyTOF-reported
Formule PBS
Alias de gène CD159 antigen-like family member C, CD159c, CD159c antigen, killer cell lectin-like receptor subfamily C, member 2, MGC138244, NK cell receptor C, NKG2-C, NKG2-C type II integral membrane protein, NKG2CNKG2-C-activating NK receptor
Espèces hôtes Mouse
Immunogène BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human NKG2C/CD159c and CD94
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3822
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.