missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NKG2C/CD159c/KLRC2 Antibody (134591), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB138APCCY7
583.95 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
NKG2C/CD159c/KLRC2 Monoclonal antibody specifically detects NKG2C/CD159c/KLRC2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| NKG2C/CD159c/KLRC2 | |
| Monoclonal | |
| APC-Cyanine7 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 134591 | |
| Flow Cytometry | |
| CD159 antigen-like family member C, CD159c, CD159c antigen, killer cell lectin-like receptor subfamily C, member 2, MGC138244, NK cell receptor C, NKG2-C, NKG2-C type II integral membrane protein, NKG2CNKG2-C-activating NK receptor | |
| BaF3 mouse pro-B cell line transfected with human NKG2C/CD159c and CD94 | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 3822 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu