missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKG2D/CD314 Antibody (1046002), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™

Code produit 30058635 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30058635 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30058635 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB1392MFV500

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

NKG2D/CD314 Monoclonal antibody specifically detects NKG2D/CD314 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène NKG2D/CD314
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 1046002
Conjugué mFluor Violet 500 SE
Dilution Flow Cytometry
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CD314, CD314 antigen, D12S2489E, FLJ17759, FLJ75772, Killer cell lectin-like receptor subfamily K member 1, killer cell lectin-like receptor subfamily K, member 1, KLR, NK cell receptor D, NKG2-D, NKG2-D type II integral membrane protein, NKG2-D-activating NK receptor, NKG2DDNA segment on chromosome 12 (unique) 2489 expressed sequence
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human NKG2D/CD314, Phe78-Val216, Accession # P26718
Méthode de purification Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Immunology, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cells
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 22914
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.