missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKG2E/KLRC3 Antibody, DyLight 550, Novus Biologicals™

Code produit 18520663 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18520663 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18520663 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP299155R

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

NKG2E/KLRC3 Polyclonal antibody specifically detects NKG2E/KLRC3 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène NKG2E/KLRC3
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 550
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène killer cell lectin-like receptor subfamily C, member 3, NK cell receptor E, NKG2-E type II integral membrane protein, NKG2-E-activating NK receptor, NKG2ENKG2-E
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the N-terminus of the Human NKG2E/KLRC3
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3823
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.