missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NKp44/NCR2 Antibody (253415), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Tous les produits Bio Techne ProduitsDescription
NKp44/NCR2 Monoclonal antibody specifically detects NKp44/NCR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Agonist Activity, CyTOF-reported
Spécification
Spécification
| Antigène | NKp44/NCR2 |
| Applications | Flow Cytometry, Agonist Activity, CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 253415 |
| Conjugué | Alexa Fluor 532 |
| Dilution | Flow Cytometry, Agonist Activity, CyTOF-reported |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | CD336, CD336 antigen, LY95lymphocyte antigen 95 homolog (activating NK-receptor; NK-p44), lymphocyte antigen 95 (activating NK-receptor; NK-p44), Lymphocyte antigen 95 homolog, natural cytotoxicity triggering receptor 2, Natural killer cell p44-related protein, NK cell activating receptor (NKp44), NK cell-activating receptor, NKP44, NK-p44dJ149M18.1 |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human NKp44/NCR2, Gln22-Pro190, Accession # CAB52289 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?