missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NKp46/NCR1 Antibody (195314R), PE/Atto594, Novus Biologicals™

Code produit 30026465 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30026465 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30026465 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB1850RPEATT594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

NKp46/NCR1 Monoclonal antibody specifically detects NKp46/NCR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène NKp46/NCR1
Applications Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 195314R
Conjugué PE/ATTO 594
Dilution Flow Cytometry
Formule PBS
Alias de gène CD335, CD335 antigen, hNKp46, LY94lymphocyte antigen 94 homolog (activating NK-receptor; NK-p46), Lymphocyte antigen 94 homolog, natural cytotoxicity triggering receptor 1, Natural killer cell p46-related protein, NK cell-activating receptor, NKp46, NKP46FLJ99094, NK-p46lymphocyte antigen 94 (mouse) homolog (activating NK-receptor; NK-p46)
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse T cell hybridoma transfected with human NKp46/NCR1, Accession # O76036
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Immunology, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9437
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.