missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NKp46/NCR1 Antibody (B-L46), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-14597CL1
725.90 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
NKp46/NCR1 Monoclonal antibody specifically detects NKp46/NCR1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Functional Assay
Spécification
| NKp46/NCR1 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| CD335, CD335 antigen, hNKp46, LY94lymphocyte antigen 94 homolog (activating NK-receptor; NK-p46), Lymphocyte antigen 94 homolog, natural cytotoxicity triggering receptor 1, Natural killer cell p46-related protein, NK cell-activating receptor, NKp46, NKP46FLJ99094, NK-p46lymphocyte antigen 94 (mouse) homolog (activating NK-receptor; NK-p46) | |
| Recombinant human NKp46/NCR1 | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Immunology, Signal Transduction | |
| 9437 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2a κ |
| Flow Cytometry, Functional Assay | |
| B-L46 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu