missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NKX2.2 Mouse, Clone: rNX2/294, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
199.00€ - 478.00€
Spécification
| Antigène | NKX2.2 |
|---|---|
| Clone | rNX2/294 |
| Concentration | 200μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
15970588
|
EnquireBio
4821-MSM6-P0 |
20 μg | |||||||
|
15980588
|
EnquireBio
4821-MSM6-P1 |
100 μg |
554.40€ 478.00€ / 100µg Économisez 76.40€ 13% de réduction |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Spécification
| NKX2.2 | |
| 200μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| 10mM PBS with or without 0.05% BSA and 0.05% azide. | |
| 4821 | |
| Human full-length recombinant NKX2.2 protein | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
| 40-50kDa |
| rNX2/294 | |
| Immunohistochemistry | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| XP_006723629 | |
| NKX2-2 | |
| IgG2b κ | |
| Protein A/G Purified | |
| Nuclear | |
| Pancreas or Ewing s sarcoma |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit