Learn More
NMI Monoclonal Antibody (OTI1A8), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Origene Technologies TA809986
Encompass_Preferred
Code nomenclature Nacres: NA.46
Code produit. 17562694
  • 540.87€ / 100µL
Description
NMYC interactor (NMI) encodes a protein that interacts with NMYC and CMYC (two members of the oncogene Myc family), and other transcription factors containing a Zip, HLH, or HLH-Zip motif. The NMI protein also interacts with all STATs except STAT2 and augments STAT-mediated transcription in response to cytokines IL2 and IFN-gamma. The NMI mRNA has low expression levels in all human fetal and adult tissues tested except brain and has high expression in cancer cell line-myeloid leukemias.
Spécification
Spécification
NMI
Monoclonal
Unconjugated
NMI
N-myc and STAT interactor
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
9111
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
OTI1A8
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q13287
NMI
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-223 of human NMI produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.