missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NMNAT-1 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18699311 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18699311 100 μg 100µL
18648014 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18699311 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297227100ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

NMNAT-1 Polyclonal antibody specifically detects NMNAT-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène NMNAT-1
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formule PBS (pH 7.0)
Alias de gène EC 2.7.7.1, EC 2.7.7.18, NaMN adenylyltransferase 1, nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase 1, nicotinamide nucleotide adenylyltransferase, nicotinamide nucleotide adenylyltransferase 1, Nicotinate-nucleotide adenylyltransferase 1, NMN adenylyltransferase 1, NMNATPNAT1, pyridine nucleotide adenylyltransferase 1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NMNAT-1 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Lipid and Metabolism
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 64802
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.