Learn More
Solution de NO3- f(N)-NITRATE pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nitrate |
Concentration | 1g/L ±0.002 |
Conditionnement | Flacon |
Quantité | 250 mL |
Type | Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique |
Solvant ou matrice | H2O |
Forme physique | Liquid |