missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ NO66 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 30044077 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30044077 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30044077 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP329177

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

NO66 Polyclonal antibody specifically detects NO66 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène NO66
Applications Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Formule Tris-citrate/phosphate buffer, pH 7 to 8
Alias de gène chromosome 14 open reading frame 169, EC 1.14.11.27, FLJ21802, hsNO66, MAPJD, MYC-associated protein with JmjC domain, NO66lysine-specific demethylase NO66, Nucleolar protein 66
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène between 50 and 100
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 79697
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.