Learn More
NOBOX Monoclonal Antibody (OTI8C7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA808449
Description
NOBOX is a transcription factor which may play a role in oogenesis. It binds preferentially to the DNA sequences 5′-TAATTG-3′, 5′-TAGTTG-3′ and 5′-TAATTA-3′.Spécification
| NOBOX | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| O60393 | |
| NOBOX | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 1-271 of human NOBOX produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI8C7 | |
| Unconjugated | |
| NOBOX | |
| OG-2, OG2, OG2X, POF5, TCAG_12042 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 135935 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.