Learn More
NOBOX Monoclonal Antibody (OTI8C7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Origene Technologies TA808449S
Description
NOBOX Monoclonal antibody specifically detects NOBOX in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpécification
| NOBOX | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9UHK6 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 23600 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI8C7 | |
| Unconjugated | |
| AMACR | |
| Homeobox protein NOBOX; homeodomain-containing protein OG-2; LOW QUALITY PROTEIN: homeobox protein NOBOX; newborn ovary homeobox protein; newborn ovary homeobox-encoding; Nobox; NOBOX oogenesis homeobox; OG2; OG-2; OG2 homeobox; Og2x; Oocyte-specific homeobox protein; POF5; TCAG_12042 | |
| Full length human recombinant protein of human AMACR produced in HEK293T cell. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.