Learn More
NOC4L Antibody (PCRP-NOC4L-1E3), PerCP, Novus Biologicals™
Code produit 18601637 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18601637 100 μg 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18601637 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP308308PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Mouse Monoclonal Antibody
NOC4L Monoclonal specifically detects NOC4L in Human samples. It is validated for Flow Cytometry/Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Protein Array.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NOC4L
Applications Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Protein Array
Classification Monoclonal
Clone PCRP-NOC4L-1E3
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène MGC3162, NET49, NOC4, NOC4 protein homolog, NOC4-like protein, nucleolar complex associated 4 homolog (S. cerevisiae), nucleolar complex protein 4 homolog, Nucleolar complex-associated protein 4-like protein
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Recombinant full-length human NOC4L protein (Uniprot: Q9BVI4)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 79050
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1