missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nogo Receptor/NgR Antibody (Abbott patent anti-NGR) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-28392JF525
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Nogo Receptor/NgR Monoclonal antibody specifically detects Nogo Receptor/NgR in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Spécification
| Nogo Receptor/NgR | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 525 | |
| NgR, Nogo receptor, Nogo-66 receptor, NOGORUNQ330/PRO526, reticulon 4 receptor, reticulon-4 receptor | |
| Nogo Receptor/ NgR | |
| 0.1 mL | |
| Neurodegeneration, Neuroscience | |
| 65078 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Abbott patent anti-NGR | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu