Learn More
Azpack™ Attaches-câbles non retirable en nylon, 140 x 3,6mm
Attachez et rangez les câbles, fils et autres éléments de l’ordinateur. Les attaches-câbles non retirables en nylon Azpack™, 140 x 3,6mm, ne se déverrouillent pas une fois le mécanisme de verrouillage engagé.
10.95€ - 14.90€
Spécification
Type | Cable Tie |
---|---|
Matériau | Nylon |
Longueur (métrique) | 140 mm |
Largeur (métrique) | 3.6 mm |
Dimensions (L x l) | 140 x 3.6 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10402434
|
Azpack™
10402434 |
Noir |
10.95€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11318093
|
Azpack™
11318093 |
transparent |
14.90€
100 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Disponibles en plusieurs tailles et couleurs.- Matériau - nylon
- Température de fonctionnement : attaches-câbles -40°C à 85°C, bases adhésives -20°C à 60°C
- Classification d’inflammabilité UL94 classe V2
Spécification
Cable Tie | |
140 mm | |
140 x 3.6 mm | |
100/Pk. |
Nylon | |
3.6 mm | |
13 kg | |
UL94 Class V2 |