Learn More
Kartell™ Tube à centrifuger conique gradué non stérile
Augmentez la récupération des échantillons grâce à un tube conique doté d’un bouchon strié et facile à utiliser. Le tube à centrifuger conique gradué non stérile Kartell™ est en PP haute transparence et possède une grande zone de marquage blanche pour augmenter la traçabilité.
Marque: Kartell™ 8400900
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Supporte des températures extrêmes comprises entre -80°C et +121°C
- Comprend un bouchon à joint bleu à filetage avec bord nervuré pour une ouverture et une fermeture faciles et sûres
- Fond conique pour une récupération totale des échantillons
- Les graduations faciles à lire sont pré-imprimées
- Conçu pour la collecte ou le transport d’échantillons
- Apyrogène et sans endotoxines
Spécification
17 mm | |
Bleu | |
CE/IVD | |
Transparent | |
PP | |
Surface d’écriture blanche | |
15 ml | |
Conique |
6200 RCF | |
Autoclavables | |
Bouchon à joint | |
121 mm | |
Oui | |
50 pièces sur plateau en PS | |
0,5 ml |