Learn More
Brand™ Pointes à filtre en PE non stériles
Les pointes à filtre non auto-obturantes de Brand™ sont dotées d’un filtre en PE exempt d’additifs chimiques.
Marque:  Brand™ 732704
56.14 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.42000kg
Code produit. 15154967
  • 63.35€ / 480 pièces
Expédition estimée: 03-06-2024
Description
  • La perméabilité est contrôlée par la combinaison de la taille des pores et de la longueur du filtre, de sorte qu’aucun aérosol ne peut atteindre la tige de la pipette
  • Fiabilité de fonctionnement constante
  • L’échantillon peut être récupéré à partir du filtre en actionnant simplement la fonction de soufflage de la pipette ou par centrifugation si nécessaire
  • Disponibles dans une large gamme de capacités
Spécification
Spécification
0,5 à 10 micro;l
Non stérile
Idéal pour les échantillons biologiques contenant des détergents tels que TRITONtrade; X-100, SDS, Tween, etc.
TipBox : 5 boîtes, 96 pointes/boîte
Oui
À filtre
Grey
Pointe à filtre
480
Polyéthylène