Learn More
Brand™ Pointes à filtre en PE non stériles
Les pointes à filtre non auto-obturantes de Brand™ sont dotées d’un filtre en PE exempt d’additifs chimiques.
57.00€ - 115.00€
Spécification
Stérilité | Non stérile |
---|---|
À utiliser avec (application) | Idéal pour les échantillons biologiques contenant des détergents tels que TRITONtrade; X-100, SDS, Tween, etc. |
Type de pointe | Pointe à filtre |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15184957
|
Brand™
732614 |
1000 µl | En rack : 10 TipRacks, 96 pointes/rack |
115.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15154967
|
Brand™
732704 |
0,5 à 10 micro;l | TipBox : 5 boîtes, 96 pointes/boîte |
63.35€
480 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15154957
|
Brand™
732612 |
5 μl à 200 μl | En rack : 10 TipRacks, 96 pointes/rack |
92.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15114977
|
Brand™
732710 |
5 à 100 micro;l | TipBox : 5 boîtes, 96 pointes/boîte |
58.50€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15114957
|
Brand™
732604 |
0,5 à 10 micro;l | En rack : 10 racks de pointes, 96 pointes/rack |
105.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15184967
|
Brand™
732714 |
50 à 1000micro; L | TipBox : 5 boîtes, 96 pointes/boîte |
64.75€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15164967
|
Brand™
732706 |
1 à 20 micro;l | TipBox : 5 boîtes, 96 pointes/boîte |
57.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15194967
|
Brand™
732712 |
4 à 200 micro;l | TipBox : 5 boîtes, 96 pointes/boîte |
58.50€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15174967
|
Brand™
732708 |
2 à 20 micro;l | TipBox, 5 boîtes de 96 pièces chacune |
57.00€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15194947
|
Brand™
732602 |
0,1 à 1,0micro;l | En rack : 10 TipRacks, 96 pointes/rack |
112.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15134957
|
Brand™
732606 |
1 à 20 micro;l | En rack : 10 TipRacks, 96 pointes/rack |
105.00€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15124957
|
Brand™
732608 |
2 à 20 micro;l | En rack : 10 TipRacks, 96 pointes/rack |
83.30€
960 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15144967
|
Brand™
732702 |
0,1 à 1,0micro;l | TipBox : 5 boîtes, 96 pointes/boîte |
67.70€
480 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- La perméabilité est contrôlée par la combinaison de la taille des pores et de la longueur du filtre, de sorte qu’aucun aérosol ne peut atteindre la tige de la pipette
- Fiabilité de fonctionnement constante
- L’échantillon peut être récupéré à partir du filtre en actionnant simplement la fonction de soufflage de la pipette ou par centrifugation si nécessaire
- Disponibles dans une large gamme de capacités
Spécification
Non stérile | |
Idéal pour les échantillons biologiques contenant des détergents tels que TRITONtrade; X-100, SDS, Tween, etc. | |
Pointe à filtre | |
Oui |