Learn More
Brand™ Pointes à filtre en PE non stériles
Les pointes à filtre non auto-obturantes de Brand™ sont dotées d’un filtre en PE exempt d’additifs chimiques.
Marque: Brand™ 732706
50.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.41000kg
Description
- La perméabilité est contrôlée par la combinaison de la taille des pores et de la longueur du filtre, de sorte qu’aucun aérosol ne peut atteindre la tige de la pipette
- Fiabilité de fonctionnement constante
- L’échantillon peut être récupéré à partir du filtre en actionnant simplement la fonction de soufflage de la pipette ou par centrifugation si nécessaire
- Disponibles dans une large gamme de capacités
Spécification
1 à 20 micro;l | |
Non stérile | |
Idéal pour les échantillons biologiques contenant des détergents tels que TRITONtrade; X-100, SDS, Tween, etc. | |
TipBox : 5 boîtes, 96 pointes/boîte | |
Oui |
À filtre | |
Grey | |
Pointe à filtre | |
480 | |
Polyéthylène |