Learn More
Uvex NORA White 94766 Polymer Boot with PVC-Sole - Width 11
Long PVC safety boot made with steel toecap and midsole
Marque: Uvex 9476643
Informations supplémentaires : Poids : 2.24000kg
Description
Bottes de sécurité NORA 9476.6 S5 SRC
- Sans plastifiants inclus dans la liste des substances candidates SVHC du règlement REACH
- Résistantes à l’huile, à la graisse, au carburant, aux alcalis, aux acides et aux désinfectants
- Forme anatomique durable, prévient la fatigue
- La hauteur de la botte peut être réduite pour répondre aux besoins individuels
- Hauteur de la botte : 33 cm (pour une taille 42)
- Semelle interne à forme anatomique
- Renforts au niveau des orteils et du talon
- Protection des chevilles
- Talon nervuré avec languette pour faciliter le retrait
- Antistatiques
Spécification
Blanc | |
43 | |
Non | |
Unisexe | |
NORA | |
Non | |
SRC |
PVC | |
Caoutchouc | |
EN ISO 20345:2011 | |
Largeur standard | |
Oui | |
S5 |