missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Norovirus capsid G2 Monoclonal Antibody (H2F)

Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Invitrogen™ MA518240
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
This antibody does not cross-react with capsid G1. Purity is >90%. Recommended pairs for ELISA: MA5-18240 (capture) and MA5-18241 (conjugated, detection).
Spécification
| Norovirus capsid G2 | |
| Monoclonal | |
| 100 μg/mL | |
| PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.2 | |
| Mouse | |
| Protein A | |
| RUO | |
| Virus | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| ELISA, Western Blot | |
| H2F | |
| Unconjugated | |
| Norwalk virus | |
| Norovirus recombinant protein. | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| 4°C | |
| Liquid |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu