Learn More
Cole-Parmer™ Demi-masque respiratoire North
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
:
Noir
Description
- Wraparound lens provides over 200° field of vision
- Superior comfort and fit
- Contoured flange ensures proper seal
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | NIOSH |
| Couleur | Noir |
| Matériau | Silicone |
| Type de produit | Demi-masque |
| Dimensions | M |
| Quantité | 1 de chaque |