Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Novara
La conception classique de Brogue avec un peu plus de support de cheville grâce à sa tige étendue. Les semelles en caoutchouc nitrile pratiquement impénétrables combinées à l’aspect sophistiqué de la chaussure permettent au porteur de se déplacer facilement entre le bureau et l’entrepôt.
155.00€ - 181.26€
Spécification
Certifications/Conformité | Normes EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Marron |
Conception | Novara |
Matériau de revêtement | Argent désinfecté Hydro-Tec™ et cuir de bien-être |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15928211
|
Emma Safety Footwear
MM13109042 |
42 |
181.26€
1 paire |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15908211
|
Emma Safety Footwear
MM13109040 |
40 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15918211
|
Emma Safety Footwear
MM13109041 |
41 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15998201
|
Emma Safety Footwear
MM13109039 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15938211
|
Emma Safety Footwear
MM13109043 |
43 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15948211
|
Emma Safety Footwear
MM13109044 |
44 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15958211
|
Emma Safety Footwear
MM13109045 |
45 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15968211
|
Emma Safety Footwear
MM13109046 |
46 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15978211
|
Emma Safety Footwear
MM13109047 |
47 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15988211
|
Emma Safety Footwear
MM13109048 |
48 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
- Construction en cuir pleine fleur / Nubuck
- Résistance aux produits chimiques / répulsif des liquides
- Semelle extérieure résistante à la chaleur en caoutchouc nitrile
- Certification ESD
- Doublure sans chrome
- Sanitized
Spécification
Normes EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Marron | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ et cuir de bien-être | |
Acier |
Lacets | |
Novara | |
Cuir, Nubuck |