Learn More
Invitrogen™ Solution de séchage Gel-Dry™
Module le taux de libération de l’eau afin de garantir des gels sans craquelures
45.31€ - 243.00€
Spécification
Tampon | Solutions de séchage |
---|---|
Contenu et stockage | Conserver à température ambiante. |
À utiliser avec (équipement) | Système de séchage de mini gel DryEase™ |
Dimensions de gel | Mini |
Gamme de produits | Novex™ |
Code produit | Marque | Volume (métrique) du tampon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) du tampon | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11599066
|
Invitrogen™
LC4025 |
500 ml |
45.31€
500mL |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10482862
|
Invitrogen™
LC40254 |
8 x 500 ml |
243.00€
4L |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- La solution de séchage Gel-Dry™ est l’un des composants du système de séchage de mini-gel DryEase™, un kit simple et facile à utiliser pour le séchage uniforme des gels grâce à l’évaporation passive
- Le kit permet le montage des gels sur une base entre deux cadres ouverts, de sorte que les deux surfaces externes des gels sont exposées à l’air
- Par conséquent, le séchage est uniforme et le craquèlement minimisé
- La solution de séchage exclusive Gel-Dry™ module le taux de libération de l’eau afin de garantir des gels sans craquelures
- Avec le système DryEase™, les gels sont séchés pendant la nuit avec une tension uniforme sur tous les points du gel afin d’éliminer le craquèlement
Applications
- Les gels séchés avec le système DryEase™ sont adaptés à la fluorographie, la densitométrie, l’autoradiographie et au stockage permanent du gel
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Solutions de séchage | |
Système de séchage de mini gel DryEase™ | |
Novex™ | |
Température ambiante |
Conserver à température ambiante. | |
Mini | |
Solution de séchage |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.