Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour TNF-α de porc Novex™
Quantifie le TNF-α des porcs naturels et recombinants dans le sérum de porc, le plasma EDTA, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire
Marque:  Invitrogen™ KSC3011
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.47000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III
Code produit. 10435133
  • 620.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes: Plaque préenduite, étalon, anticorps de détection, streptavidine HRP, diluants, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt et couvercles de plaques.
Description
Description
Le test ELISA du facteur de nécrose tumorale alpha porcin (Por TNF-α) quantifie le TNF-α porcin dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire porcin.Le dosage reconnaîtra exclusivement le TNFα1 porcin naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour le TNFα porcin est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le TNF-α est produit par des macrophages et possède de nombreux effets immunitaires.
Apoptose, facteurs associés à l’apoptose, analyse cellulaire, signalisation cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, immunoessais, immunoessai prêt à l’emploi
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
Spécification
P23563
<3 pg/ml
Kit ELISA
Porcs
Lecteur de microplaques colorimétriques
TNFa
7,3%
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives
TNF-α
RUO
2°C à 8°C
1 h 20 min
23,4-1500 pg/ml
Biotine
Sérum
Détection colorimétrique
397086
4 h
6%
HRP
96 tests
Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl
Porcs
5 h