Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour TNF-α de porc Novex™
Quantifie le TNF-α des porcs naturels et recombinants dans le sérum de porc, le plasma EDTA, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire
668.00€ - 998.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | P23563 |
---|---|
Plage de dosage | 23,4-1500 pg/ml |
Sensibilité du dosage | <3 pg/ml |
Conjugué | Biotine |
Type de produit | Kit ELISA |
Includes: Pre-coated plate, standard, detector antibody, Streptavidin-HRP, diluents, wash buffer, chromogen, stop solution, and plate covers.
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10435133
|
Invitrogen™
KSC3011 |
96 tests |
668.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10069402
|
Invitrogen™
KSC3012 |
2 x 96 tests |
998.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le test ELISA du facteur de nécrose tumorale alpha porcin (Por TNF-α) quantifie le TNF-α porcin dans le sérum, le plasma, la solution tamponnée ou le milieu de culture cellulaire porcin.Le dosage reconnaîtra exclusivement le TNFα1 porcin naturel et recombinant.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour le TNFα porcin est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Le TNF-α est produit par des macrophages et possède de nombreux effets immunitaires.
Apoptose, facteurs associés à l’apoptose, analyse cellulaire, signalisation cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, immunoessais, immunoessai prêt à l’emploi
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
Spécification
P23563 | |
<3 pg/ml | |
Kit ELISA | |
Porcs | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
TNFa | |
7,3% | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Tampon de dilution standard, Anticorps de détection biotinylé, Streptavidine HRP, Diluant HRP, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives | |
TNF-α | |
Plasma, 100 μl ; sérum, 100 μl ; surnageant, 100 μl | |
Porcs | |
5 h |
23,4-1500 pg/ml | |
Biotine | |
Sérum, Surnageant, Surnageant | |
Détection colorimétrique | |
397086 | |
4 h | |
6% | |
HRP | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.