Learn More
Invitrogen™ Tampon de migration Tris-Glycine SDS Novex™ (10X)
Formulé pour la séparation des protéines, à leur état dénaturé, sur les gels Novex Tris-Glycine
Marque:  Invitrogen™ LC26754
248.90 EUR valable jusqu'au 2024-03-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.25
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Code produit. 10040173
  • 262.00€ / 4L
En stock
pour voir le stock disponible 
Includes: Tampon de migration SDS Tris-Glycine Novex (10X), 500 ml
Requires : Les tampons sont fournis sous forme de solution concentrée et doivent simplement être dilués avec de l’eau désionisée avant utilisation.
Description
Description
Les gels Tris-Glycine permettent une séparation reproductible d’une vaste gamme de protéines en bandes bien résolues, en fonction du pourcentage de gel utilisé.
  • Les tampons pré-mélangés constituent un moyen pratique de garantir des résultats d’électrophorèse constants et de grande qualité
  • Fabriqué avec des réactifs de grande pureté et soumis à un contrôle qualité strict
Électrophorèse sur gel 1D, électrophorèse sur gel de protéines, protéines, expression, isolement et analyse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
Tampon de migration
Gels Novex™ Tris-Glycine
4 x 1 L
10 X
Novex™