missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NPDC-1 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18556552 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18556552 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18556552 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP162571

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

NPDC-1 Polyclonal antibody specifically detects NPDC-1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène NPDC-1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1.0 μg/mL
Formule PBS, 2% Sucrose
Alias de gène CAB-, CAB-1, CAB1CAB, DKFZp586J0523, neural proliferation differentiation and control protein 1, neural proliferation, differentiation and control, 1, NPDC-1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptides corresponding to NPDC1(neural proliferation, differentiation and control, 1) The peptide sequence was selected form the N terminal of NPDC1. Peptide sequence MATPLPPPSPRHLRLLRLLLSGLVLGAALRGAAAGHPDVAACPGSLDCAL. The peptide sequence for this immunogen was taken from within the described region.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 56654
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.