missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NRAGE/MAGED1 Antibody (353124), PE/Cy5.5, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB3835PECY55
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
NRAGE/MAGED1 Monoclonal antibody specifically detects NRAGE/MAGED1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| NRAGE/MAGED1 | |
| Monoclonal | |
| PE-Cyanine5.5 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 353124 | |
| Flow Cytometry | |
| DLXIN-1, MAGE tumor antigen CCF, melanoma antigen family D, 1, melanoma-associated antigen D1, Neurotrophin receptor-interacting MAGE homolog, NRAGE, NRAGE MAGE-D1 antigen | |
| E. coli-derived recombinant human NRAGE, Met1-Glu778, Accession # Q9Y5V3 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer | |
| 9500 | |
| Store at 4C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2b |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu