Learn More
NRAMP2/SLC11A2/DMT1 Antibody [DyLight 405], Novus Biologicals Biologicals™
Code produit 30497900 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30497900 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30497900 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335108V
 Article restreint
Expédition estimée: 14-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Rabbit Polyclonal Antibody
NRAMP2/SLC11A2/DMT1 Polyclonal antibody specifically detects NRAMP2/SLC11A2/DMT1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NRAMP2/SLC11A2/DMT1
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 405
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène DCT1NRAMP 2, Divalent cation transporter 1, Divalent metal transporter 1, DMT-1, DMT1FLJ37416, member 2, NRAMP2natural resistance-associated macrophage protein 2, solute carrier family 11 (proton-coupled divalent metal ion transporters)
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-63 of human NRAMP2/SLC11A2/DMT1 (NP_001167597.1).,, Sequence:, MVLGPEQKMSDDSVSGDHGESASLGNINPAYSNPSLSQSPGDSEEYFATYFNEKISIPEEEYS
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 4891
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG