missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NS Mouse anti-Human, Clone:8E6E10, Abnova™
Mouse monoclonal antibody raised against recombinant human Parvovirus NS.
Marque: Abnova MAB17488.100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| NS | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| ELISA (1:10000) Western Blot (1:500-1:2000) Immunohistochemistry Immunocytochemistry (1:200-1:1000) Flow Cytometry (1:200-1:400) The optimal working dilution should be determined by the end user. |
|
| NS | |
| Recombinant protein corresponding to amino acid 1-216 of human Parvovirus NS from E. coli. | |
| 1489597 | |
| Store at 4°C. For long term storage store at -20°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
|
| Liquid |
| ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot | |
| 8E6E10 | |
| non-structural protein NS1 | |
| In PBS (0.05% sodium azide) | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu