Learn More
NSMCE1 Antibody, FITC, R&D Systems™
Code produit 18604192 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604192 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18604192 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP298533F
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NSMCE1 Polyclonal antibody specifically detects NSMCE1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NSMCE1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène Non-SMC element 1 homolog, non-SMC element 1 homolog (S. cerevisiae), non-structural maintenance of chromosomes element 1 homolog, NSE1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NSMCE1 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 197370
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus