missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NTB-A/SLAMF6/CD352 Antibody (040), DyLight 594, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-90508DL594
527.85 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
NTB-A/SLAMF6/CD352 Monoclonal specifically detects NTB-A/SLAMF6/CD352 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spécification
| NTB-A/SLAMF6/CD352 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 594 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Western Blot | |
| 40 | |
| Western Blot | |
| Activating NK receptor, CD352 antigen, KALIFLJ50657, Ly108, NK-T-B-antigen, NTBA receptor, NTB-AMGC104953, NTBAT- and B-cell antigen, SF2000, SLAM family member 6 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Mouse NTB-A/SLAMF6/CD352 (NP_109635.1; Met1-Asn239). | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 114836 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu