missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NTNG1 Antibody (RM0292-4K62), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-11810CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
NTNG1 Monoclonal antibody specifically detects NTNG1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot
Spécification
| NTNG1 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| axon guidance molecule, KIAA0976YLSR571, laminet 1, laminet-1, Lmnt1, netrin G1, netrin G1f, netrin-G1 | |
| Mouse recombinant NTNG1 | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 22854 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG2 |
| Western Blot | |
| RM0292-4K62 | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu