missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUB1/NYREN18 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18635502 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18635502 100 μg 100µL
18685972 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18635502 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297440100ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

NUB1/NYREN18 Polyclonal antibody specifically detects NUB1/NYREN18 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène NUB1/NYREN18
Applications Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry-Paraffin 1:50-1:200
Formule PBS (pH 7.0)
Alias de gène BS4, NEDD8 μgtimate buster-1, negative regulator of ubiquitin-like proteins 1NUB1L, NY-REN-18 antigen, NYREN18NEDD8 μgtimate buster 1, Renal carcinoma antigen NY-REN-18
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NUB1/NYREN18 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 51667
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.