Learn More
Macherey-Nagel™ Écouvillon d’ADN NucleoMag™
Purification de l’ADN à partir d’écouvillons
305.00€ - 4680.00€
Spécification
Concentration | 10 à 30 ng/µl |
---|---|
Isolation Technology | Microbille magnétique |
Type d’échantillon | Écouvillon (coton ou synthétique) |
Efficacité | 0.4 μg/μL beads theoretical binding capacity |
À utiliser avec (équipement) | Écouvillons COPAN FLOQSwabs™, écouvillons Puritan HydraFlock™ |
Alert:
Liquide inflammable UN 1993, s.a. (mélange d’éthanol) Classe Chim 3 Groupe de produits II
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16322028
|
Macherey-Nagel™
744601.1 |
1 x 96 |
305.00€
96 réactions |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16332028
|
Macherey-Nagel™
744601.4 |
4 x 96 |
1020.00€
192 réactions |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15880978
|
Macherey-Nagel™
744601.24 |
24 x 96 |
4680.00€
2304 réactions |
Expédition estimée: 17-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Isolement d’ADN à haut débit pour les tests génétiques
- Développé pour le coton ainsi que pour les écouvillons synthétiques
- Combinez avec les filtres médico-légaux NucleoSpin™ pour une préparation d’échantillons pratique
Spécification
10 à 30 ng/µl | |
Écouvillon (coton ou synthétique) | |
Écouvillons COPAN FLOQSwabs™, écouvillons Puritan HydraFlock™ | |
A260/A280: 1,6 - 1,9 | |
Highly Reactive Superparamagnetic Beads |
Microbille magnétique | |
0.4 μg/μL beads theoretical binding capacity | |
Applications typiques en aval : qPCR, NGS, analyse STR, tout type de réaction enzymatique | |
30 min/ 96 preps on KingFisher™ Flex (excluding lysis) |
Usage exclusivement réservé à la recherche