Learn More
Macherey-Nagel™ Colonnes HPLC Nucleosil™ 100-3 C18 HD
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 20% ; Taille des pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque:  Macherey-Nagel™ 720191.40
Code produit. 10002931
  • 820.00€ / 1 pièce
Description
Colonnes HPLC Macherey-Nagel Nucleosil 100-3 C18 HD, Diamètre : 4 mm, Longueur : 125 Mm, Taux de carbone : 20 %, Format de colonne : Colonne analytique, Type de colonne : Phase inverse, Coiffe : Oui, Pression max. : 5800 psi (400 bar), Matériau d’emballage : Silice haute densité, Granulométrie : 3 um, pH : 2 à 9
Spécification
Spécification
Octadécyl
Octadécyl
Pour les applications de HPLC, GC, TLC, SPE
Oui
5800 psi (400 bars)
Sphérique
2 à 9
1 de chaque
350 m²/g
L1
Silice haute densité
Phase inverse
Phase inverse
Colonne analytique
4 mm
Hydrophobe
125 mm
Acétonitrile / eau
3 μm
100 Å
Acétonitrile / eau
60°C
C18 HD
20%
Oui
Colonne EC