Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ 100-7 C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
Marque: Macherey-Nagel™ 720018.40
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Spécification
Octadécyl | |
Octadécyl | |
Chromatographie RP | |
Oui | |
5800 psi (400 bar) | |
Sphérique | |
2 à 8 | |
1/boîte | |
350 m²/g | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Colonne analytique | |
4 mm | |
Hydrophobe | |
250 mm | |
Acétonitrile / eau | |
7 μm | |
100 Å | |
Acétonitrile / eau | |
60°C | |
C18 | |
15% | |
Oui | |
Colonne EC HPLC |