Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne HPLC Nucleosil™ 100-7 C18
Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pores : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse
371.00€ - 452.00€
Spécification
Chimie pour les colonnes | Octadécyl |
---|---|
Réticulation | Octadécyl |
À utiliser avec | Chromatographie RP |
Type de fonctionnalité / d’interaction | Hydrophobe |
Hydrophobicité | Oui |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12422690
|
Macherey-Nagel™
720951.46 |
4,6 mm | 125 mm |
371.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10164741
|
Macherey-Nagel™
720018.46 |
4,6 mm | 250 mm |
452.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12402660
|
Macherey-Nagel™
720110.46 |
4,6 mm | 150 mm |
438.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10430122
|
Macherey-Nagel™
720018.40 |
4 mm | 250 mm |
428.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Octadécyl | |
Chromatographie RP | |
Oui | |
Sphérique | |
2 à 8 | |
1/boîte | |
L1 | |
Silice | |
Phase inverse | |
Phase inverse |
Octadécyl | |
Hydrophobe | |
Acétonitrile / eau | |
7 μm | |
100 Å | |
Acétonitrile / eau | |
C18 | |
15% | |
Oui | |
Colonne EC HPLC |