Learn More
Macherey-Nagel™ Plasma d’ADN NucleoSpin™ 96
Solution à haut débit pour l’isolement de l’ADN circulant exempt de cellules allant jusqu’à 2 ml de plasma sanguin dans un format à 96 puits. Disponibles en kits complets ou en kits de base, avec une ou quatre plaques.
Marque: Macherey-Nagel™ 740873.4
Informations supplémentaires : Poids : 4.40000kg Transport : UN number : 1993 Chem class : 3 Pack group : III
Description
Kits de plasma d’ADN NucleoSpin™ 96
- Solution à haut débit pour l’isolement de l’ADN sans cellules
- L’ADN fragmenté de 50 bp et plus peut être purifié très efficacement
- Traitement manuel ou automatisé
- Le protocole respecte les procédures liaison-lavage-élution de pointe
- Optimisé pour l’ADN sans cellules BCT™ (’STreck Tubes’) ou pour les tubes de prélèvement sanguin EDTA standard
- Les kits de base comprennent un contenu de base axé sur les plateformes d’automatisation
- Applications types en aval : NGS, qPCR, ddPCR
Spécification
Température ambiante (18 à 25°C) | |
Technologie à membrane de silice | |
Volume d’élution : 100 μl | |
Isolement de l’ADN circulant sans cellules du plasma | |
4 x 96 | |
0,5 à 2 ml | |
Depends on sample source, storage, and quality |
96-well Plate | |
Plasma sanguin (humain en particulier) | |
Collecteur / pompe à vide | |
NucleoSpin Plasma Binding Plate, 96-Square-well Block, Round-well Block, buffers, Proteinase K | |
Kit complet | |
90 min/96 preps |