Learn More
Macherey-Nagel™ Plasma d’ADN NucleoSpin™ 96
Solution à haut débit pour l’isolement de l’ADN circulant exempt de cellules allant jusqu’à 2 ml de plasma sanguin dans un format à 96 puits. Disponibles en kits complets ou en kits de base, avec une ou quatre plaques.
404.00€ - 1565.00€
Spécification
Contenu et stockage | Température ambiante (18 à 25°C) |
---|---|
Format | 96-well Plate |
Isolation Technology | Technologie à membrane de silice |
Type d’échantillon | Plasma sanguin (humain en particulier) |
Volume d’élution | Volume d’élution : 100 μl |
Code produit | Marque | Nbre d’échantillons | Type de produit | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre d’échantillons | Type de produit | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15688455
|
Macherey-Nagel™
740874.1 |
1 x 96 | Kit de base | NucleoSpin Plasma Binding Plate, buffers, Proteinase K |
404.00€
1 kit |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15698455
|
Macherey-Nagel™
740874.4 |
4 x 96 | Kit de base | NucleoSpin Plasma Binding Plate, buffers, Proteinase K |
1340.00€
4 kits |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15668455
|
Macherey-Nagel™
740873.1 |
1 x 96 | Kit complet | NucleoSpin Plasma Binding Plate, 96-Square-well Block, Round-well Block, buffers, Proteinase K |
610.00€
1 kit |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15678455
|
Macherey-Nagel™
740873.4 |
4 x 96 | Kit complet | NucleoSpin Plasma Binding Plate, 96-Square-well Block, Round-well Block, buffers, Proteinase K |
1565.00€
4 kits |
Expédition estimée: 13-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Kits de plasma d’ADN NucleoSpin™ 96
- Solution à haut débit pour l’isolement de l’ADN sans cellules
- L’ADN fragmenté de 50 bp et plus peut être purifié très efficacement
- Traitement manuel ou automatisé
- Le protocole respecte les procédures liaison-lavage-élution de pointe
- Optimisé pour l’ADN sans cellules BCT™ (’STreck Tubes’) ou pour les tubes de prélèvement sanguin EDTA standard
- Les kits de base comprennent un contenu de base axé sur les plateformes d’automatisation
- Applications types en aval : NGS, qPCR, ddPCR
Spécification
Température ambiante (18 à 25°C) | |
Technologie à membrane de silice | |
Volume d’élution : 100 μl | |
Isolement de l’ADN circulant sans cellules du plasma | |
90 min/96 preps |
96-well Plate | |
Plasma sanguin (humain en particulier) | |
Collecteur / pompe à vide | |
0,5 à 2 ml | |
Depends on sample source, storage, and quality |