Learn More
NUDCD2 Antibody, PerCP, R&D Systems™
Code produit 18604958 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18604958 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18604958 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP306434PCP
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
NUDCD2 Polyclonal specifically detects NUDCD2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence/Immunoprecipitation/Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NUDCD2
Applications Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué PerCP
Dilution Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Formule PBS
Alias de gène DKFZp686E10109, NudC domain containing 2, nudC domain-containing protein 2, NudC-like protein 2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human NUDCD2 fragment.
Méthode de purification Antigen and protein A Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Core ESC Like Genes, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 134492
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus