Learn More
NUDT19 Antibody (SR1715), Novus Biologicals™
Code produit 18602675 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µL
50µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18602675 100 μg 100µL
18682575 50 μg 50µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18602675 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP322576100ul
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Rabbit Monoclonal Antibody
NUDT19 Monoclonal specifically detects NUDT19 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence∣Immunohistochemistry∣Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène NUDT19
Applications Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone SR1715
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200
Formule PBS (pH 7.4), 150 mM NaCl, 50% Glycerol
Alias de gène EC 3.6.1, Nucleoside Diphosphate-Linked Moiety X Motif 19, Mitochondrial, Nudix (Nucleoside Diphosphate Linked Moiety X)-Type Motif 19, Nudix Motif 19, RP2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène A synthesized peptide derived from human NUDT19 (Uniprot #: A8MXV4)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 390916
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG