missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUDT2 Antibody, Novus Biologicals™

Code produit 18674918 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
25 μL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18674918 25 μL 25µL
18673847 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18674918 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP24952125ul

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

NUDT2 Polyclonal antibody specifically detects NUDT2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène NUDT2
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formule PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Alias de gène Ap4A hydrolase, Ap4A hydrolase 1, Ap4Aase, APAH1Diadenosine 5'-5'''-P1, bis(5'-nucleosyl)-tetraphosphatase (asymmetrical), bis(5'-nucleosyl)-tetraphosphatase [asymmetrical], diadenosine 5'-5''-P1, Diadenosine tetraphosphatase, EC 3.6.1.17, MGC10404, Nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 2, nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 2, Nudix motif 2, P4-tetraphosphate asymmetrical hydrolase, P4-tetraphosphate pyrophosphohydrolase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to amino acids: MALRACGLIIFRRCLIPKVDNNAIEFLLLQASDGIHHWTPPKGHVEPGEDDLETALR
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 25 μL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenesis, Apoptosis
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 318
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.