missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NUDT6 Antibody [Alexa Fluor« 594], Novus Biologicals Biologicals™

Code produit 30487870 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30487870 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30487870 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335069AF594

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

NUDT6 Polyclonal antibody specifically detects NUDT6 in Human samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène NUDT6
Applications ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Alexa Fluor 594
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Antisense basic fibroblast growth factor, ASFGF2, bFGF, FGF2ASFGF-2, FGF-AS, gfg, gfg-1, nucleoside diphosphate-linked moiety X motif 6, nudix (nucleoside diphosphate linked moiety X)-type motif 6, Nudix motif 6, nudix-type motif 6, Protein GFG
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 121-316 of human NUDT6 (NP_009014.2).,, Sequence:, DSSTLTLWLREGPSRLPGYASHQVGVAGAVFDESTRKILVVQDRNKLKNMWKFPGGLSEPEEDIGDTAVREVFEETGIKSEFRSVLSIRQQHTNPGAFGKSDMYIICRLKPYSFTINFCQEECLRCEWMDLNDLAKTENTTPITSRVARLLLYGYREGFDKIDLTVEELPAVYTGLFYKLYHKELPENYKTMKGID
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 11162
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.