Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Filter Plates
Réalisez efficacement des opérations de filtration d’ADN plasmidique, de filtration PCR et de filtration sous vide grâce à ces plaques de filtration 96 puits Thermo Scientific™ Nunc™.
Marque: Thermo Scientific™ 278011
721.15 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 4.00000kg
Description
Réalisez efficacement la purification de produits d’ADN plasmide ou PCR de haute qualité grâce aux plaques de filtration 96 puits profonds Thermo Scientific™ Nunc™. Fabriquées en polypropylène résistant aux produits chimiques avec une résistance mécanique supérieure, ces plaques sont conformes au format standard de 96 puits compatible avec le traitement d’échantillons à haut débit.
Caractéristiques principales :- Spécialement conçues pour le traitement d’échantillons à haut débit
- Adaptées à la filtration sous vide, la centrifugation ou les techniques à pression positive
- Le fritté de polyéthylène térépthalate (PET) dans les plaques frittées possède une porosité de 20 μm
- Configuration de paroi partagée permettant de réduire la hauteur de la plaque, offrant des puits plus larges pour un traitement plus rapide, ainsi que des rendements supérieurs et une obstruction réduite
- L’ADN purifié est approprié pour des applications en aval comme le séquençage et la digestion de restriction
- Plaque en fibre de verre dotée d’un fritté PET et de deux couches de membrane en fibre de verre pour se lier à l’ADN
- Code-barres personnalisé disponible
Recommandées dans les cas suivants :
Purification des protéines, clarification de lysats, filtration générale
Spécification
Standard | |
Fibre de verre | |
20 μm | |
96 puits DeepWell frittés | |
96 | |
Non stérile | |
Filtre | |
5 |
Sans couvercle | |
8 × 12 | |
Naturel | |
PP | |
1 ml | |
Non traité | |
50 | |
50 / carton |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.