Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 96-Well Filter Plates
Réalisez efficacement des opérations de filtration d’ADN plasmidique, de filtration PCR et de filtration sous vide grâce à ces plaques de filtration 96 puits Thermo Scientific™ Nunc™.
800.00€ - 1915.00€
Spécification
Format | Standard |
---|---|
Couvercle | Sans couvercle |
Membrane | Fibre de verre |
Array | 8 × 12 |
Couleur | Naturel |
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10327382
|
Thermo Scientific™
278010 |
Plaque Deep Well frittée avec fibre de verre (de liaison) |
1915.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 20-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10134302
|
Thermo Scientific™
278011 |
96 puits DeepWell frittés |
1050.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10757404
|
Thermo Scientific™
278012 |
Plaque Deep Well non frittée |
800.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Réalisez efficacement la purification de produits d’ADN plasmide ou PCR de haute qualité grâce aux plaques de filtration 96 puits profonds Thermo Scientific™ Nunc™. Fabriquées en polypropylène résistant aux produits chimiques avec une résistance mécanique supérieure, ces plaques sont conformes au format standard de 96 puits compatible avec le traitement d’échantillons à haut débit.
Caractéristiques principales :- Spécialement conçues pour le traitement d’échantillons à haut débit
- Configuration de paroi partagée permettant de réduire la hauteur de la plaque, offrant des puits plus larges pour un traitement plus rapide, ainsi que des rendements supérieurs et une obstruction réduite
- Adaptées à la filtration sous vide, la centrifugation ou les techniques à pression positive
- Le fritté de polyéthylène térépthalate (PET) dans les plaques frittées (278010, 278011) possède une porosité de 20 μm
- Plaque en fibre de verre (278010) dotée d’un fritté en PET et de deux couches de membrane en fibre de verre pour se lier efficacement à l’ADN
- Code-barres personnalisé disponible
Spécification
Standard | |
Fibre de verre | |
Naturel | |
96 | |
Non stérile | |
Filtre | |
5 |
Sans couvercle | |
8 × 12 | |
Polypropylène | |
1 ml | |
Non traité | |
50 | |
50 / carton |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne :toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.